Distributeur de petits éléments
Fournisseur: AK
AK-244
113-0033EA 575 EUR InStock
113-0033
Distributeur de petits éléments
Boîtes Distributeurs de boîtes
En acrylique transparent.
Pour le stockage et la distribution d'articles à usage unique comme les surchaussures, les gants ou les charlottes, ainsi que de nombreux autres instruments de laboratoire.
  • Quatre compartiments avec couvercle à charnière
  • Remplissage, distribution et nettoyage aisés
  • Se posent sur une paillasse ou fixent au mur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité