L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
62484 62465 62466 62466
111-0151EA 217 EUR InStock
111-0151 111-0050 113-0344 TECO62466
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Masques Masques pour salles propres
Les masques à plis sont dotés de liens souples et d'un pont nasal entièrement fermé et pliable.
  • Couche extérieure en film PE ajouré protégeant de la contamination
  • Excellent pouvoir respirant avec filtration de ≥99% à 0,5 μm
  • Revêtement intérieur BiCoSof™ blanc et barrette nasale intégrée souple et malléable en aluminium
Convient aux salles blanches de classe 10, ISO 4, M2.5.
50 par sac, 6 ou 10 sacs par carton.
Conditionnement: 50 per bag, 6 or 10 bags per case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité