Combinaisons en PP
Fournisseur: International Enviroguard
2012L
113-0353EA 63.8 EUR InStock
113-0353
Combinaisons en PP
Vêtements à usage unique
Combinaisons en PP résistant, léger et respirant.
  • Protection adaptée aux applications environnementales
  • Protection contre certaines fluides dangereux et non dangereux, les particules sèches et les salissures
Idéales pour une utilisation dans les milieux industriel et pharmaceutique, les laboratoires, les cliniques, l'agroalimentaire, les sites de construction, certains sites de nettoyage environmental et tout autre zone contaminée.
Poids: 30 g
Couleur: blanc ou bleu
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité