Capuches, Tyvek® 500, modèle PH30L0
Fournisseur: DuPont
TYPH30SWH00010
113-0480EA 177 EUR InStock
113-0480
Capuches, Tyvek® 500, modèle PH30L0
Vêtements à usage unique
Spécialement conçue pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, cette capuche peut aider à offrir une meilleure protection des parties du corps les plus exposées à des substances dangereuses. La capuche est fabriquée en Tyvek® qui est composé de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning. Le tissu Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais il est étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Large bride et élastique au niveau du visage et du col
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Aucun ajout de silicone
  • Coutures internes piquées
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
Les applications types sont les suivantes : manipulation de produits pharmaceutiques, protection contre les produits chimiques, assainissement du plomb et de l'amiante, travaux et opérations de maintenance générale, peinture par pulvérisation, nettoyage général et bien d'autres encore.
Certifications: (EU) 2016/425, Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Conditionnement: 100 per box, bulk packed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité