Manchettes de protection, Tyvek® 500, PS32LA
Fournisseur: DuPont
TYPS32SWH00020
113-0494EA 167 EUR InStock
113-0494
Manchettes de protection, Tyvek® 500, PS32LA
Vêtements à usage unique
Conçues pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, ces manchettes de protection peuvent aider à offrir une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées à des substances dangereuses. Les manchettes Tyvek® sont composées de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre entre protection, durabilité et confort.
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Ouverture des bras réglable
  • Coutures internes piquées
  • Bras supérieur en fil de couleur bleue à des fins d'identification
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
Le tissu est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 µm). Les applications types sont la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection contre les produits chimiques, l'assainissement du plomb et de l'amiante, les travaux et opérations de maintenance générale, la peinture par pulvérisation et le nettoyage général.
Poids : 41 g/m²
Certifications: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Conditionnement: 200 per box, bulk packed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité