Blouses pour visiteurs
Fournisseur: GM-EQUIPEMENT
OJC090
113-0667EA 9.1 EUR InStock
113-0667
Blouses pour visiteurs
Vêtements à usage unique
Disposable visitor coats made from LDPE.
  • Avec col
  • Imperméables à l'eau
  • Fermeture à pression vinyle
Poids: 20 g
Couleur: Blanc
*Taille unique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité