Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Elasticated belt, 994 RB

Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100556940OO 100556940
KWIN100556940OOEA 0 EUR InStock
KWIN100556940OO 113-08039
Elasticated belt, 994 RB
Tenue de travail
Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.

  • Adjustable stretch belt
  • Silver buckle with logo and bottle opener
  • Width 40 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité