Surchaussures résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C, POBA
Fournisseur: DuPont
TYCPOBASYL00
113-0878EA 216 EUR InStock
113-0878
Surchaussures résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C, POBA
Vêtements à usage unique
Spécialement conçues pour être utilisées avec les vêtements Tychem®, ces couvre-bottes peuvent aider à offrir une protection renforcée aux parties du corps les plus exposées aux substances dangereuses.
  • Surbottes à hauteur du genou, semelles antidérapantes et liens de fixation
  • Semelles partiellement piquées anti-éclaboussures, partiellement étanches
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l'intérieur
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation pour assurer protection et solidité
Les vêtements Tychem 2000 C utilisent la force du tissu Tyvek® et un revêtement polymérique afin d'offrir une bonne protection contre la perméation d'un large éventail de produits chimiques inorganiques et de dangers biologiques, même sous pression. Tychem 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une grande variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâtes à papier et de papiers, le traitement des produits agro-alimentaires, le traitement chimique et la fabrication de produits pharmaceutiques.
Pointure: 45 (11)
Certifications: Type PB[3], EN 14126; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité