Surbottes résistantes aux produits chimiques, Tychem® F, POBA
Fournisseur: DuPont
TYFPOBASGY00
113-0968EA 283 EUR InStock
113-0968
Surbottes résistantes aux produits chimiques, Tychem® F, POBA
Vêtements à usage unique
Spécialement conçues pour une utilisation avec les vêtements Tychem, ces surbottes offrent une meilleure protection des parties les plus exposées aux substances dangereuses.
  • Surbottes à hauteur du genou avec semelles antidérapantes et liens de fixation
  • Semelles partiellement piquées anti-éclaboussures, pas complètement étanches
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation de protection et de solidité
  • Traitement antistatique (EN 1149-5), à l'intérieur uniquement
  • Conformes à la norme EN 14126 (protection contre les agents infectieux)
Les surbottes Tychem F sont conçues en tissu léger et durable composé d'un film de protection exclusif laminé sur un substrat en Tyvek ultra-résistant. Elles offrent une excellente protection contre la perméation chimique d'une gamme étendue de produits chimiques, contribuant ainsi à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des dangers biologiques et certains agents de guerre chimique. Pour un large éventail d'applications, du nettoyage de déversements de produits chimiques aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par les réponses d'urgence.
Poids: 120 g/m²
Certifications: Type PB [3], EN 14126; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité