Blouses de laboratoire à usage unique, Kimtech™ A7
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
9672
113-1005EA 236 EUR InStock
113-1005
Blouses de laboratoire à usage unique, Kimtech™ A7
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire antistatiques sont composées de plusieurs couches, avec une couche extérieure non tissée résistante aux produits chimiques et à l'abrasion 100% en PP, et une couche intérieure en microfibres, sensation tissu conçue pour filtrer un grand nombre de liquides à base d'eau et les particules sèches.
  • Trois couches de tissu pour une protection renforcée
  • Triples coutures surjetées pour plus de résistance, de durabilité et de sécurité, même à usage intensif
  • Matériau respirant diminuant le risque de stress thermique en cas d'utilisation prolongée
  • Excellente filtration des particules et des bactéries
  • Fabrication résistante aux déchirures, résistivité de surface limitée
  • Sans latex ni silicone, faiblement pelucheux
  • Protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques de type 6 et rigoureusement testée par rapport à un éventail de contaminants
Les blouses protègent les analystes des produits chimiques liquides à faible risque produisant des vaporisations, des aérosols et de légères éclaboussures (protection de type 6).
Colour: white
Certifications: Type 6 (PB); Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité