Fall protection kit for work positioning, Titan™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1011899
113-1271EA 305 EUR InStock
113-1271
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Protections anti-chutes Kits de prévention des chutes
Fall protection kit contains:
  • Titan™ 2-point harness with work positioning belt, front and rear anchorage
  • Titan™ CMS arrester with 2,5 m webbing lifeline
  • Adjustable work positioning lanyard with 2 twist lock karabiners
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité