Lignes de vie rétractable, Falcon™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1016796
113-1279EA 616 EUR InStock
113-1279
Lignes de vie rétractable, Falcon™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Cette ligne de vie retractable est la solution idéale de protection antichute pour les applications dans le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services publics, l'extraction minière et les espaces confinés.
  • Le mécanisme de freinage à activation rapide peut stopper une chute après quelques centimètres
  • Léger
  • Aucune recertification annuelle en usine n'est requise : réduction des temps d'arrêt, diminution du coût de propriété et augmentation de la productivité
  • Boîtier en polyamide hautement résistant aux chocs, sangles en polyester
Certifications: EN 360
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité