L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeur de surchaussures, BootieButler®
Fournisseur: PROTEXER
KBLG-S
113-1993EA 781 EUR InStock
113-1993
Distributeur de surchaussures, BootieButler®
Distributeurs d'EPI
Ce distributeur est conçu pour des zones de taille modérée à importante dans lesquelles la sécurité, la rapidité et la conformité sont essentielles.
  • Grande capacité: jusqu'à 110 paires de surchaussures
  • Utilisation sans les mains, temps réduit pour enfiler les surchaussures
  • Contamination et erreurs réduites
Sa conception robuste exclusive permet d'enfiler les surchaussures en toute sécurité. Il convient à un usage pour les salles propres, l'industrie agro-alimentaire, l'immobilier, le domaine des soins médicaux, la construction, la fabrication, laMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité