L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masques pour salle blanche, BioClean MTA™, PP
Fournisseur: Nitritex
MTA210-0 MTA210-2
113-2251EA 505 EUR InStock
113-2251 113-8794
Masques pour salle blanche, BioClean MTA™, PP
Masques Masques pour salles propres
Pour une filtration des particules et bactéries hautement efficace. Le BioClean MTA™ sans latex et faiblement pelucheux assure protection, confort et grande respirabilité.
  • Trois couches: couche interne non tissée en PP/PE (hygroscopique), couche intermédiaire en PP Meltblown, couche extérieure non tissée en PP/PE (hydrophobe)
  • Génération de particules ultra-faible
  • Sans latex
  • Coutures haute résistance, EFB et EFP élevées
  • Attaches en PP non tissées et bande nasale en acier revêtu de plastique
Pour salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité