Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sweat-shirt, A-Code® Basecamp

Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100210910XL
113-2576EA 0 EUR InStock
113-2576
Sweat-shirt, A-Code® Basecamp
Tenue de travail
Sweatshirt avec encolure ras du cou, 80% coton et 20% polyester.

  • Réversible
  • Encolure ras du cou, poignets et taille élastiques
  • Adapté pour les hommes et les femmes

Poids : 320 g/m²

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité