Écran facial, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6355-0001
113-2800EA 175 EUR InStock
113-2800
Écran facial, Nalgene®
Écrans de protection
L'écran en PC de 1,5 mm d'épaisseur offre une grande protection contre les impacts et les projections.
  • Protège le visage et le cou des UV de longueur d'onde de 200 - 360 nm
  • Serre-tête en PE confortable
  • Utilisation avec des lunettes de sécurité
Certifications: EN 166
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité