Conteneur pour déchets anti-bêta, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6710-2000
113-2806EA 431 EUR InStock
113-2806
Conteneur pour déchets anti-bêta, Nalgene®
Boîtes Boîtes anti-radiations bêta/gamma
En acrylique transparent, épaisseur: 9 mm
  • HDPE 2 litre bottle for liquid waste is included; organic solvents may require a different bottle
  • Shield encases the waste bottle without obstructing access
Information de livraison: Fourni avec flacon en PE pour déchets liquides.
Collapse All
Désignation Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Conteneur pour 2 l 140×286 mm (Ø×H) 1 113-2806
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité