L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Combinaisons, Proshield® 4 Practik, modèle CHO5
Fournisseur: DuPont
TYPCHO5SWH00/M
113-3889EA 0 EUR InStock
113-3889
Combinaisons, Proshield® 4 Practik, modèle CHO5
Vêtements à usage unique
Ces vêtements sont fabriqués à partir d'un tissu DuPont exclusif micro-perforé en polyéthylène non tissé. Les combinaisons ProShield® 4 Practik sont confortables car le matériau micro-perforé permet le libre passage de l'air et de la vapeur d'eau.
  • Capuche, fermeture à glissière en nylon avec rabat
  • Poignets, chevilles, visage et taille élastiqués (dos)
  • Coutures piquées
  • Traitement antistatique pour plus de confort (non conforme EN 1149-5)
  • Non certifiées CE comme vêtement de protection contre les produits chimiques
Ces vêtements de travail sontMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité