Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C, CHA5 / CHA6

Fournisseur: DuPont
TCCHA5TYLLG002 TCCHA5TYLMD002 TCCHA5TYLSM002 TCCHA5TYLXL002 TYCCHA5TYL16/L TYCCHA5TYL16/M TYCCHA5TYL16/S TCCHA5TYL2X002 CHA5TYL16/XL CHA5TYL16/XXL CHA5TYL16/XXXL TCCHA5TYL3X002
113-0495EA 661 EUR InStock
113-0495 113-0496 113-0497 113-0498 113-0499 113-0529 113-0530 113-0485 113-0486 113-0487 113-0488 113-3891
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tychem® 2000 C, CHA5 / CHA6
Vêtements à usage unique
Fabriquées à partir d'un tissu léger et durable (inférieur à 450 g par vêtement), les vêtements Tychem® 2000 C utilisent la force du tissu Tyvek® et un revêtement polymérique afin d'offrir une bonne protection contre la perméation d'un large éventail de produits chimiques inorganiques et de dangers biologiques (même sous pression).

  • Capuche, élastique au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles pour un ajustement optimal
  • Passe-pouces pour éviter que les manchettes ne remontent
  • Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif et rabat au niveau du menton pour assurer l'étanchéité des masques faciaux
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation pour assurer protection et solidité
  • Couleur jaune vif pour une grande visibilité
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur
  • CHA6 avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur des chaussures ou des bottes, avec rabat de botte supplémentaire au niveau des genoux

Tychem® 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une grande variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâtes à papier et de papiers, le traitement des produits agro-alimentaires, le traitement chimique et la fabrication de produits pharmaceutiques.

Couleur: Jaune

Poids: 83 g/m²

Certifications: Type 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 ; Cat. III ; (EU) 2016/425

Conditionnement: 25 per box (without socks) and 20 per box (with socks), bulk packed.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité