Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Caleçons longs thermiques, Match

Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100418940S
113-6580EA 33.4 EUR InStock
113-6580
Caleçons longs thermiques, Match
Tenue de travail
Caleçons longs 100% polyester, avec coutures contrastées grises.

  • Éliminent l'humidité et sèchent très rapidement
  • Très respirants
  • Sous vêtement idéal

Poids : 160 g/m²

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité