Distributeur de surchaussures, BootieButler®
Fournisseur: PROTEXER
KBSM
113-6836EA 451 EUR InStock
113-6836
Distributeur de surchaussures, BootieButler®
Distributeurs d'EPI
Ce distributeur de surchaussures est conçu pour des lieux où la consommation de surchaussures est assez faible.
  • Facile à charger, avec une capacité maximale de 55 paires
  • Fonctionnement sans les mains, réduction du temps nécessaire pour enfiler les surchaussures
  • Sécurité et conformité accrues des travailleurs
  • Nettoyage facile, petite taille pour les installations temporaires et un transport facile entre les sites de travail
  • En acier inoxydable, en acier peint et en plastique ABS à résistance élevée aux chocs
Weight: 11,4 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité