Gants à usage général, Canadian Rigger A210
Fournisseur: Portwest
A210GRRXL
113-6878EA 3.9 EUR InStock
113-6878
Gants à usage général, Canadian Rigger A210
Gants
Ces gants en croûte de cuir vachette sont utilisés dans un grand nombre d'industries dont la construction, la sylviculture, l'agriculture et la manutention.
  • Patch palm with vein protection provides good tear resistance
  • Cotton backing increases comfort and ventilation
  • Knuckle back protection
Certifications: EN 388:2016 (3223X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité