Gants à usage général, Double Palm Rigger A230
Fournisseur: Portwest
A230GRRXL
113-6881EA 3.4 EUR InStock
113-6881
Gants à usage général, Double Palm Rigger A230
Gants
Ces gants en croûte de cuir bovin sont conçus pour une utilisation dans la construction, le paysagisme, l'agriculture et la sylviculture.
  • Additional reinforced protection for palm and forefinger areas
  • Cotton back for improved ventilation
  • Superb abrasion and tear resistance
Certifications: EN 388:2016 (3334X), EN 407 (X2XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité