Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capuche pour entrepôts frigorifiques, Zinal 1038

Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
1038/B75
113-7001EA 34.2 EUR InStock
113-7001
Capuche pour entrepôts frigorifiques, Zinal 1038
Tenue de travail
Capuche pour entrepôts frigorifiques fournissant une protection contre des températures pouvant atteindre −40 °C. Tissu en coton/polyester thermolié avec doublure Isosoft matelassée fixe.

  • Doublure supplémentaire autour des oreilles
  • Fermeture avec bande Velcro
  • Doublure haute technologie
  • Avec coutures piquées

Poids : 225 g/m²

Couleur : bleu marine

Taille unique.

Certifications: ENV 342 (3-2)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité