Capuche ignifuge, antistatique, Barker 7224
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
7224EF7B75
113-7241EA 14.1 EUR InStock
113-7241
Capuche ignifuge, antistatique, Barker 7224
Tenue de travail
Capuche amovible imperméable et coupe-vent en 100% polyester avec revêtement FR PU. Doublure coton fixe ignifuge pour une meilleure protection contre les flammes.
  • Très respirante
  • Tissu extérieur hydrofuge, revêtement intérieur qui capte l'humidité
  • Souple, très résistante aux déchirures
  • Coutures bordées
  • Cordon de serrage au niveau de l'ourlet
Poids: 240 g/m²
Couleur: Bleu marine
Taille unique.
Certifications: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité