Manchettes protectrices de soudeur, SW20, cuir
Fournisseur: Portwest
SW20TAR
113-7630EA 17 EUR InStock
113-7630
Manchettes protectrices de soudeur, SW20, cuir
Tenue de travail
Ces manchettes de soudeur en croûte de cuir bovin avec coutures en Kevlar® sont conçues pour protéger l'avant-bras et le coude dans les environnements les plus difficiles.
  • Extrémités élastiques: protection maximale et un ajustement parfait
  • Pour une association avec le tablier de soudeur SW10
Certifications: EN ISO 11611 (2 A1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité