Manchettes de protection pour salle propre, Kimtech™ A5
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
36077
113-7733EA 328 EUR InStock
113-7733
Manchettes de protection pour salle propre, Kimtech™ A5
Vêtements à usage unique
These sterile sleeve protectors are made of durable SMS fabric which provides a cloth-like feel. A highly visible blue line along the inside of the sleeve signals the proper place to grasp while donning, helping workers avoid touching the outside.
  • Thumb loop keeps sleeve from rolling back and exposing arm or wrist
  • Tunnelled elastic and bound seams
  • Triple-bagged
Suitable for Class 100, ISO Class 5 or higher cleanrooms.
Certifications: PPE Cat I (EU) 2016/425.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité