Manchette de protection pour salles propres, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
113-7887EA 376 EUR InStock
113-7887
Manchette de protection pour salles propres, VWR®
Vêtements à usage unique
Manchette de protection conique en SMS respirant, pour une utilisation dans les salles propres et les environnements ESD.
  • Élastique aux deux extrémités
  • Coutures pliées
  • Emballée sous vide
Poids: 60 g.
Niveau I selon IEST-RP-CC03.3. Convient aux environnements de classes ISO 5 + 6.
Certifications: Type 5/6; Cat. III.
Conditionnement: Double emballage individuel en sachets avec revêtement
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité