Combinaisons, en PP
Fournisseur: Hubei Orient International
113-8104EA 240 EUR InStock
113-8104
Combinaisons, en PP
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont en PP non tissé; elles protègent de la poussière et de la saleté.
  • À capuche
  • Fermeture Éclair
  • Bande élastique aux poignets et chevilles
  • Emballage individuel
Conviennent à un usage en environnements à faible risque, tels les secteurs de l'agroalimentaire, de la fabrication et de l'hygiène. Idéales pour les visiteurs.
Poids: 52 g/m²
*Taille unique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité