L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 221 EUR InStock
113-8143 113-8144
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3
Masques Masques pour salles propres
Ces masques à plis garantissent la filtration des particules, pour éviter toute contamination.
  • Face interne thermosoudée: Niveau élevé de confort et bonne respirabilité
  • Sans latex, ni silicone: Réduction des réactions toxiques (irritations cutanées)
  • Pont de nez intégré qui améliore le confort et réduit les expositions
  • Couche extérieure en PE respirant faiblement pelucheux
  • Efficacité de filtration des particules >96,9%
Conditionnement: Double conditionnement pour une utilisation en salles propres.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité