Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean™
Fournisseur: Nitritex
BAFS-601
113-8145EA 119 EUR InStock
113-8145
Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean™
Produits nettoyants Lens Cleaning Solutions
Ce spray anti-buée stérile est conçue pour une utilisation avec dse lunettes autoclavables.
  • Deux pulvérisations sur l'intérieur des lunettes
  • Sécher à l'aide d'une lingette pour salles propres
  • Utilisation après chaque cycle d'autoclave
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité