Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean Microflow™
Fournisseur: Nitritex
BFV05
113-8158EA 742 EUR InStock
113-8158
Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean Microflow™
Masques Masques pour salles propres
Voile facial souple non stérile avec bandeau et barrette nasale fabriqué par collage ultrasonique.
  • Voile fabriqué à partir d'un matériau non tissé Thermabond peu pelucheux
  • Liaison en polyester hydro-enchevêtré blanc et boucle de tête en polyester tubulaire
  • Embout nasal en aluminium entièrement fermé, flexible et malléable, recouvert de plastique
  • Fabriqué en salle blanche, ne contient pas de latex
Convient pour une utilisation dans les salles blanches de classe 10, ISO classe 4, M2.5.
Certifications: Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001:2008. Transformé dans une salle blanche certifiée NEBB de classe ISO 4. Échantillonnage et inspection conformément à la norme ISO 2859-3:1994.
Conditionnement: 100 voiles par sachet double; 10 sachets par boîte (1000 voiles).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité