Surchaussures pour salle propre, BioClean™ en CPE
Fournisseur: Nitritex
CPE165B
113-8159EA 259 EUR InStock
113-8159
Surchaussures pour salle propre, BioClean™ en CPE
Vêtements à usage unique
These disposable shoe covers are manufactured from cast polyethylene (CPE).
  • Heavy duty construction
  • Very low levels of particle shedding
Length: 400 mm
Height: 150 mm
Piece weight: 4,0 g
Elongation: max. 120%
Conditionnement: 100 unités par sachet en PE scellé ; 20 sachets PE par carton (2000 pièces).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité