Distributeur de flacons et de lingettes
Fournisseur: Palbam
GD0306
113-8176EA 663 EUR InStock
113-8176
Distributeur de flacons et de lingettes
Distributeurs de lingettes
Ce distributeur mural est conçu pour des lingettes et flacons d'alcool isopropylique.
  • Pas de couvercle pour une utilisation à une main
  • Trous de montage pour une fixation murale
  • En acier inoxydable poli par électrolyse
Pour les industries telles que la pharmacie, biotechnologie, fabrication d'équipement médical, micro-électronique et nanotechnologie - Essentiel aux procédures d'essuyage en salles propres.
Certifications: Certifiés ISO
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité