Boîte de transport de déchets biologiques, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
7135-0001
113-8185EA 126 EUR InStock
113-8185
Boîte de transport de déchets biologiques, Nalgene®
Portoirs Boîtes de transport pour tubes à essais
Boîtier de protection transparent avec joint de silicone et pinces PC.
  • Pour tubes à essai Vacutainer de 13 ou 16 mm
  • Adaptable à d'autres tubes à essai
  • Résistant, incassable et excellente visibilité des contenus
  • Poignées latérales à prise facile moulées
  • Les pinces maintiennent le conteneur hermétiquement fermé et assurent une fermeture étanche
Ce système fermé est conçu pour protéger les techniciens de laboratoire lors du transport de tubes remplis d'échantillons dangereux. Il est autoclavable, avec le couvercle et sans avoir à ouvrir les attaches. Des étiquettes de sécurité sont incluses.
Conformes 29 CFR Partie 1910.1030 de l'OSHA (Administration américaine de la sécurité et de l'hygiène industrielles) pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes diffusés par le sang.
Certifications: Conformes 29 CFR Partie 1910.1030 de l'OSHA (Administration américaine de la sécurité et de l'hygiène industrielles) pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes diffusés par le sang.
Informations de commande: Anses en acier inoxydable à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité