Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® Basic, Surchaussures, antidérapantes

Fournisseur: VWR Collection
113-8285EA 210 EUR InStock
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Surchaussures, antidérapantes
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.

  • Semelles antidérapantes
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu

L×h : 410×170 mm

Poids: 60 g/m²

* Taille unique

Conditionnement: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 3 sachets par caisse.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité