Couvre-barbes, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
70.801
113-8337EA 15.5 EUR InStock
113-8337
Couvre-barbes, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ce couvre-barbes à usage unique en PP blanc couvre la partie inférieure du visage. Il est homologué HACCP et est donc idéal pour une utilisation dans des applications alimentaires, comme la restauration et le traitement alimentaire. Convient également aux applications pharmaceutiques, chimiques et de maintenance.
  • Cousus, élastiques
  • Sans latex
Poids : 1,5 g
Taille : 45 cm (long, plat)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité