Cagoules pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, IC 668B MS
Fournisseur: DuPont
IC668BWH00CS IC668BWHMS
DUPOIC668BWH00CSEA 332 EUR InStock
DUPOIC668BWH00CS 113-8645
Cagoules pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, IC 668B MS
Vêtements à usage unique
Cette capuche est conçue en Tyvek® (PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning). Ce matériau perméable à l'air et à la vapeur d'eau, repousse les liquides et les aérosols. Il offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron) et un faible peluchage.
  • Pleine ouverture faciale avec boucles et liens
  • Coutures liées : la couture serrée est recouverte de tissu afin de renforcer la protection et de réduire les risques de pénétration de liquides et de particules
  • Fabriquées en salle blanche et stérilisées aux rayons gamma
  • Niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Utilisation en biotechnologie et dans l'industrie pharmaceutique pour la fabrication des dispositifs médicaux, en électronique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Circonférence de l'ouverture faciale : 489 mm
Longueur latérale : 444,5 mm
Largeur ouverture inférieure : 724 mm
Certifications: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Conditionnement: Individuel en salle propre de classe ISO 4. 100 par boîte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité