Capuche et masque, Tyvek® IsoClean®, modèle IC 982 B
Fournisseur: DuPont
IC982BWHMS
113-8647EA 134 EUR InStock
113-8647
Capuche et masque, Tyvek® IsoClean®, modèle IC 982 B
Vêtements à usage unique
La capuche est en Tyvek®, un tissu en PE haute densité obtenu par le procédé breveté Flash Spinning. Le Tyvek® est doté d'une protection inhérente contre les particules, les microorganismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux. Le masque est fabriqué en PE plissé.
  • Capuche : coutures internes liées et ouverture pour la tête ; liens avec boucles pour ajustement ; blanche
  • Masque : 17,5 cm de large, bleu
  • Traités en salle propre et stérilisés par irradiation aux rayons gamma à un niveau d'assurance de stérilité de 10-6
Conviennent pour une utilisation en salle propre dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, du traitement agro-alimentaire et cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Adaptés pour une utilisation en salle propre C/D de classe BPF (ISO Classes 6 à 9), avec zones de contrôle de la charge bactérienne.
Conditionnement: système d'emballage à double barrière, consistant en un sachet intérieur et un sachet extérieur pour salle propre faciles à déchirer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité