Ligne de vie rétractable, Miller TurboLite™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1033482
113-8668EA 212 EUR InStock
113-8668
Ligne de vie rétractable, Miller TurboLite™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Cette ligne de vie rétractable et légère a été conçue pour tous les environnements de travail, notamment ceux qui requièrent la possibilité d'un raccord au niveau du pied lors des travaux en bordure. Idéale pour la construction (montage/démontage des échafaudages, construction de structures en acier), l'industrie générale (maintenance), les services publics (vent, alimentation et télécommunications ; travaux sur pylônes) et l'industrie du gaz et du pétrole.
  • Adaptée à tous les facteurs de chute : FF0, FF1 et FF2
  • Testée sur bords grâce à des sangles renforcées ; utilisation horizontale possible sans restriction
  • Testée à 140 kg (même en ancrage FF2 « au niveau du pied »)
  • LVRA légère : 1 kg (LVRA avec 2 mousquetons à vis)
  • 2 pivots (sur le mousqueton de raccord d'ancrage et le boîtier) permettent d'éviter tout effet de torsion et d'améliorer la capacité de rétractation des sangles
  • Inspection visuelle facile grâce à l'indicateur de chute intégré
Charge nominale max. : 140 kg
Résistance à la rupture : >1700 DaN
Température d'utilisation : de –50 °C à +60 °C
Certifications: EN 360:2002 ; VG11.062 (140 kg) ; VG11.085 (FF2) ; VG11.060 (testée sur bord).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité