Dispositif de sécurité contre le syndrome du harnais, Miller Relief Step™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1031570
113-8669EA 61.9 EUR InStock
113-8669
Dispositif de sécurité contre le syndrome du harnais, Miller Relief Step™
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Le dispositif de sécurité Miller Relief Step™ soulage les effets de l'intolérance orthostatique, également appelée syndrome du harnais. En cas de chute, une personne se retrouve suspendue dans un harnais et reste à la verticale et immobile pendant un certain temps, entrainant la stagnation du sang dans les veines des jambes. Ainsi, l'irrigation du cerveau et d'autres organes majeurs est limitée, ce qui peut conduire à une perte de connaissance. Si la personne n'est pas rapidement secourue, il existe un risque de blessure grave ou de décès. Le Miller Relief Step est conçu pour fournir uneMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité