Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Spacel plus 3000 RA/GC/PS
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4503001-XXXL
113-8676EA 0 EUR InStock
113-8676
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Spacel plus 3000 RA/GC/PS
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons étanches en PE à trois couches, avec capuche et fermeture à glissière, assurent une protection exceptionnelle contre les projections liquides (produits chimiques, graisses, hydrocarbures).
  • Double adhesive flap and welded zipper
  • Excellent abrasion, tear and puncture resistance
  • Watertight due to 'Spaseal' welding
  • Glued gloves and integrated overboots for an increased safety
  • Yellow colour for improved visibility
Epaisseur: 100 µm
Couleur: jaune
Certifications: Type 3/5, EN 340, EN 1511, Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité