Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

VWR®, Blouses de laboratoire, style Howie

Fournisseur: VWR Collection
113-8743EA 35.1 EUR InStock
113-8743 113-8749 113-8748 113-8744 113-8745 113-8746 113-8747 113-8757 113-8755
VWR®, Blouses de laboratoire, style Howie
Tenue de travail
Ces blouses de laboratoire unisexes droites sont fabriquées à 65 % en polyester et à 35 % en coton.

  • Col montant avec fermeture à clip
  • Deux poches basses et une poche poitrine avec poche à stylo intégrée
  • Manches longues avec manchettes tricotées
  • Fermeture à boutons-pression avec six boutons en acier
  • Le tissu ne retient ni l’eau ni la saleté
  • Coupe droite

Poids : 245 g/m²

Certifications: Norme OEKO-Tex® 100

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..