Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR®, Capuche pour salle propre avec masque intégré

Fournisseur: VWR Collection
113-8807EA 294 EUR InStock
113-8807
VWR®, Capuche pour salle propre avec masque intégré
Vêtements à usage unique
Cette capuche de protection stérile est fabriquée en tissu SMS respirant. Le masque intégré est fabriqué à partir d'une combinaison de PP traité par fusion-soufflage et de PP spunbond.

  • Filtre 90% des particules jusqu'à 0,1 µm
  • Liens situés à l'arrière
  • Aucun espace entre la capuche et le masque
  • Élastiques sans latex de caoutchouc naturel et sans silicone
  • Test du tambour de Helmke : Catégorie II
  • Stérile (SAL de 10–6)

Pour utilisation en salles propres stériles dans le cadre de la production ou de la recherche.

Compatible pour une utilisation dans des salles propres ISO 6 de Classe 1000.

Poids (capuche) : 60 g/m²

Conditionnement: Emballée sous vide pour une plus grande assurance de stérilité.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité