VWR®, Protections contre les radiations bêta
Fournisseur: VWR Collection
113-8820EA 218 EUR InStock
113-8820
VWR®, Protections contre les radiations bêta
Écrans de protection Écrans de protection contre les rayons
Plaque en acrylique, transparente, épaisseur : 10 mm, pour protéger contre les rayonnements bêta de faible énergie. La version à double angle est inclinée à la fois en bas et en haut de la plaque.
  • Absorbe 99,5 % du rayonnement bêta ³²P
  • Stable et facile à nettoyer
  • Protège également des éclaboussures
À utiliser sur les tables de travail ou dans les hottes de laboratoire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité