VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
Fournisseur: VWR Collection
113-8899EA 84.8 EUR InStock
113-8899
VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
Vêtements à usage unique
Cette charlotte plissée à usage unique est fabriquée à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Élastique unique
  • Propriétés antistatiques
Poids: 10 g/m²
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité