VWR® Maximum, Combinaisons pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
113-1076EA 194 EUR InStock
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Combinaisons pour salles propres
Vêtements à usage unique
Les combinaisons VWR® Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements. Fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant, ces vêtements ont été conçus pour une protection, une propreté et un confort accrus.
  • Col en V, manches longues, fermeture à glissière, poignets élastiques
  • Protection supérieure contre les liquides et les particules
  • Niveau minimal d'émission de particules: Niveau 1 de la classification Helmke Drum
  • Résistance aux projections chimiques superficielles
  • Respirabilité améliorée pour le confort de l'utilisateur
  • Matériau sensation douce au toucher, résistance maximale aux déchirures
Testées et fabriquées dans un bâtiment certifié ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Lots contrôlés et validés par test en laboratoire indépendant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité