Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Masque médical, IIR

Fournisseur: GUNAFIT
YL104PP
113-9924EA 97.4 EUR InStock
113-9924
Masque médical, IIR
Masques Masques chirurgicaux
Masque médical en textile non tissé doux et souple, exempt de latex naturel.

  • Excellente performance filtrante: EFB >99%
  • À 3 épaisseurs
  • Attaches élastiques exemptes de latex
  • Barrette nasale
  • Valeur garantie de NQA, niveau de contrôle II: 4,0

Les 3 épaisseurs se composent d'une couche extérieure en PP filé-lié 25 g/m², d'une couche médiane en PP soufflé fondu 25 g/m², et d'une couche intérieure en PP filé-lié 25 g/m². Coloris: Bleu.

L×l (non plié): 170×90 mm

Certifications: Répond aux exigences de la norme EN 14683:2019, Type IIR.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité