1,4-Dineopentyloxy-naphthalene ≥99.5% (par HPLC) pour la fluorescence, flourescent marker, Supelco®
Fournisseur: Merck
11334-10MG-F
11334-10MG-FEA 210 EUR InStock
11334-10MG-F
1,4-Dineopentyloxy-naphthalene ≥99.5% (par HPLC) pour la fluorescence, flourescent marker, Supelco®
1,4-Dineopentyloxy-naphthalene
Numéro MDL: MFCD16660340
Numéro CAS: 957761-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité