Organic reference standard, disperse yellow 3, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
11344-25MG
11344-25MGEA 131 EUR InStock
11344-25MG
Organic reference standard, disperse yellow 3, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Disperse Yellow 3 is an yellow azo dye which is majorly used in textile industry. It also has carcinogenic properties.
It is used to understand that Phanerochaete chrysosporium can mineralise azo dyes with radiolabelled substrate.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fef59ac8132cb7103902d174b945b8cfb8d75fd4&vid=fef59ac8132cb7103902d174b945b8cfb8d75fd4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité